2,7-Dibromocarbazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2,7-Dibromo-9H-carbazole
OR30689-5G OR30689-25G OR30689-100G
APOSOR30689-5GEA 42.4 EUR
APOSOR30689-5G APOSOR30689-25G APOSOR30689-100G
2,7-Dibromocarbazole
2,7-Dibromocarbazole
Formule: C₁₂H₇Br₂N
MW: 325.00 g/mol
Smeltpunt: 225…230 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09033507
CAS nummer: 136630-39-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III