2-(Aminomethyl)-5-methylpyrazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR30690-1G OR30690-250MG OR30690-500MG
APOSOR30690-1GEA 120 EUR
APOSOR30690-1G APOSOR30690-250MG APOSOR30690-500MG
2-(Aminomethyl)-5-methylpyrazine
2-(Aminomethyl)-5-methylpyrazine
Formule: C₆H₉N₃
Kookpunt: 94 °C
Dichtheid: 1,09 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01314542
CAS nummer: 132664-85-8
UN: 2735
ADR: 8,II