1H-Pyrazolo[4,3-b]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30695-1G OR30695-250MG OR30695-100MG
APOSOR30695-1GEA 76 EUR
APOSOR30695-1G APOSOR30695-250MG APOSOR30695-100MG
1H-Pyrazolo[4,3-b]pyridine
1H-Pyrazolo[4,3-b]pyridine
Formule: C₆H₅N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08234560
CAS nummer: 272-52-6