1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30698-5G OR30698-25G
APOSOR30698-5GEA 0 EUR
APOSOR30698-5G APOSOR30698-25G
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine 97%
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formule: C₆H₅N₃
Smeltpunt: 93…95 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05663981
CAS nummer: 271-73-8