1-Bromo-4-pentylbenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3070-100G OR3070-10G OR3070-25G
APOSOR3070-100GEA 58.4 EUR
APOSOR3070-100G APOSOR3070-10G APOSOR3070-25G
1-Bromo-4-pentylbenzene
1-Bromo-4-pentylbenzene
Formule: C₁₁H₁₅Br
Kookpunt: 203…204 °C
Dichtheid: 1,272 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 88 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061113
CAS nummer: 51554-95-1