Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30702-25G OR30702-5G OR30702-100G
APOSOR30702-25GEA 139 EUR
APOSOR30702-25G APOSOR30702-5G APOSOR30702-100G
Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate 98%
Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Formule: C₅H₆N₂O₂
Smeltpunt: 154…156 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00216584
CAS nummer: 17325-26-7