(S)-tert-Butyl-3-cyanopyrrolidine-1-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307044-1G OR307044-10G OR307044-5G
APOSOR307044-1GEA 103 EUR
APOSOR307044-1G APOSOR307044-10G APOSOR307044-5G
(S)-tert-Butyl-3-cyanopyrrolidine-1-carboxylate 97%
(S)-tert-Butyl-3-cyanopyrrolidine-1-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₆N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03419277
CAS nummer: 132945-78-9