(3-Bromobenzyl)methylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR307051-100G OR307051-25G OR307051-5G
APOSOR307051-100GEA 220 EUR
APOSOR307051-100G APOSOR307051-25G APOSOR307051-5G
(3-Bromobenzyl)methylamine
(3-Bromobenzyl)methylamine
Formule: C₈H₁₀BrN
Kookpunt: 231…232 °C
Dichtheid: 1,461 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04507522
CAS nummer: 67344-77-8