Fmoc-Hyp-OH 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307070-100G OR307070-25G
APOSOR307070-100GEA 208 EUR
APOSOR307070-100G APOSOR307070-25G
Fmoc-Hyp-OH 98%
Fmoc-Hyp-OH
Formule: C₂₀H₁₉NO₅
Smeltpunt: 189…193 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00151929
CAS nummer: 88050-17-3