Boc-O-methyl-L-serine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR307095-1G OR307095-5G
APOSOR307095-1GEA 22 EUR
APOSOR307095-1G APOSOR307095-5G
Boc-O-methyl-L-serine
Boc-O-methyl-L-serine
Formule: C₉H₁₇NO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00153314
CAS nummer: 51293-47-1