(S)-1-Boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (S)-1-Boc-Pyrrolidine-3-carboxylic acid, (3S)-1-tert-butoxycarbonylpyrrolidine-3-carboxylic acid
OR307105-25G OR307105-5G
APOSOR307105-25GEA 365 EUR
APOSOR307105-25G APOSOR307105-5G
(S)-1-Boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid
(S)-1-Boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₇NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094728
CAS nummer: 140148-70-5