3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclohexanecarboxylic acid
OR307109-1G OR307109-10G OR307109-5G
APOSOR307109-1GEA 22 EUR
APOSOR307109-1G APOSOR307109-10G APOSOR307109-5G
3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid 97%
3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₁₂H₂₁NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03453252
CAS nummer: 334932-13-7