Boc-Abu-OH 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307113-100G OR307113-25G OR307113-500G
APOSOR307113-100GEA 0 EUR
APOSOR307113-100G APOSOR307113-25G APOSOR307113-500G
Boc-Abu-OH 97+%
Boc-Abu-OH
Formule: C₉H₁₇NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00037267
CAS nummer: 34306-42-8