1-Methyl-1H-indazole-5-carboxaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Methyl-1H-indazole-5-carbaldehyde
OR30712-1G OR30712-5G
APOSOR30712-1GEA 65.8 EUR
APOSOR30712-1G APOSOR30712-5G
1-Methyl-1H-indazole-5-carboxaldehyde
1-Methyl-1H-indazole-5-carboxaldehyde
Formule: C₉H₈N₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11109365
CAS nummer: 872607-89-1