(R)-1-(Boc-amino)-2-propanol 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (R)-tert-Butyl (2-hydroxypropyl)carbamate
OR307131-100G OR307131-25G OR307131-5G
APOSOR307131-100GEA 444 EUR
APOSOR307131-100G APOSOR307131-25G APOSOR307131-5G
(R)-1-(Boc-amino)-2-propanol 96%
(R)-1-(Boc-amino)-2-propanol
Formule: C₈H₁₇NO₃
Dichtheid: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04974338
CAS nummer: 119768-44-4