(S)-1-(Boc-amino)-2-propanol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: tert-Butyl (S)-(2-hydroxypropyl)carbamate
OR307132-100G OR307132-25G OR307132-5G
APOSOR307132-100GEA 366 EUR
APOSOR307132-100G APOSOR307132-25G APOSOR307132-5G
(S)-1-(Boc-amino)-2-propanol 98%
(S)-1-(Boc-amino)-2-propanol
Formule: C₈H₁₇NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04974340
CAS nummer: 167938-56-9