Methyl-1H-indazole-4-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30714-1G OR30714-5G OR30714-25G
APOSOR30714-1GEA 22 EUR
APOSOR30714-1G APOSOR30714-5G APOSOR30714-25G
Methyl-1H-indazole-4-carboxylate
Methyl-1H-indazole-4-carboxylate
Formule: C₉H₈N₂O₂
Smeltpunt: 133…138 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07371610
CAS nummer: 192945-49-6