4-Methyl-1-cyclohexanecarbonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Methylcyclohexanecarbonyl chloride
OR307148-1G OR307148-250MG OR307148-500MG
APOSOR307148-1GEA 658 EUR
APOSOR307148-1G APOSOR307148-250MG APOSOR307148-500MG
4-Methyl-1-cyclohexanecarbonyl chloride
4-Methyl-1-cyclohexanecarbonyl chloride
Formule: C₈H₁₃ClO
Kookpunt: 68…72 °C/12mmHg
Dichtheid: 1,038 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24230960
CAS nummer: 55930-23-9
UN: 2922
ADR: 8+6.1,II