(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
(R,R)-DACH, (1R,2R)-Cyclohexane-1,2-diamine
OR307156-25G
OR307156-5G
OR307156-1G
APOSOR307156-25GEA
132
EUR
APOSOR307156-25G
APOSOR307156-5G
APOSOR307156-1G
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane 97%
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formule:
C₆H₁₄N₂ MW: 114.19 g/mol Kookpunt: 104…110 °C/40mmHg Smeltpunt: 40…43 °C Vlampunt: 70 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00062985 CAS nummer: 20439-47-8 UN: 3259 ADR: 8 II |