(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR307157-25G OR307157-5G
APOSOR307157-25GEA 80.4 EUR
APOSOR307157-25G APOSOR307157-5G
(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane 96%
(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formule: C₆H₁₄N₂
Kookpunt: 104…110 °C/40mmHg
Smeltpunt: 40…45 °C
Dichtheid: 0,931 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 70 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00062986
CAS nummer: 21436-03-3
EINECS: 606-765-2
UN: 3259
ADR: 8,III