Methyl-1H-indazole-6-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30716-1G OR30716-5G
APOSOR30716-1GEA 22 EUR
APOSOR30716-1G APOSOR30716-5G
Methyl-1H-indazole-6-carboxylate
Methyl-1H-indazole-6-carboxylate
Formule: C₉H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07371612
CAS nummer: 170487-40-8