Ethyl-3-bromo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR307175-1G
OR307175-250MG
APOSOR307175-1GEA
29.2
EUR
APOSOR307175-1G
APOSOR307175-250MG
Ethyl-3-bromo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-3-bromo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formule:
C₆H₇BrN₂O₂ Smeltpunt: 85…88 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD12032195 CAS nummer: 1353100-91-0 |