1-Ethyl-3-nitro-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307177-1G OR307177-250MG OR307177-500MG
APOSOR307177-1GEA 513 EUR
APOSOR307177-1G APOSOR307177-250MG APOSOR307177-500MG
1-Ethyl-3-nitro-1H-pyrazole
1-Ethyl-3-nitro-1H-pyrazole
Formule: C₅H₇N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04970018
CAS nummer: 58793-46-7