1-Bromo-3,5-dinitrobenzene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,5-Dinitrobromobenzene
OR307190-1G OR307190-25G OR307190-5G
APOSOR307190-1GEA 22 EUR
APOSOR307190-1G APOSOR307190-25G APOSOR307190-5G
1-Bromo-3,5-dinitrobenzene 99%
1-Bromo-3,5-dinitrobenzene
Formule: C₆H₃BrN₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00156596
CAS nummer: 18242-39-2
UN: 3459
ADR: 6.1,III