1-Methyl-1H-indazole-6-carboxylic acid methyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30720-1G OR30720-250MG
APOSOR30720-1GEA 26.3 EUR
APOSOR30720-1G APOSOR30720-250MG
1-Methyl-1H-indazole-6-carboxylic acid methyl ester
1-Methyl-1H-indazole-6-carboxylic acid methyl ester
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11109403
CAS nummer: 1007219-73-9