1-Methyl-1H-indazole-7-carboxylic acid methyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 1-methyl-1H-indazole-7-carboxylate
OR30721-1G OR30721-250MG OR30721-5G
APOSOR30721-1GEA 271 EUR
APOSOR30721-1G APOSOR30721-250MG APOSOR30721-5G
1-Methyl-1H-indazole-7-carboxylic acid methyl ester
1-Methyl-1H-indazole-7-carboxylic acid methyl ester
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11109404
CAS nummer: 1092351-84-2