2-Methyl-2H-indazole-6-carboxylic acid methyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30724-1G OR30724-5G OR30724-10G
APOSOR30724-1GEA 51.2 EUR
APOSOR30724-1G APOSOR30724-5G APOSOR30724-10G
2-Methyl-2H-indazole-6-carboxylic acid methyl ester
2-Methyl-2H-indazole-6-carboxylic acid methyl ester
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11109407
CAS nummer: 1071433-01-6