4-Phenylpyridine-N-oxide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Phenylpyridin-1-ium-1-olate, 4-Phenylpyridine 1-oxide
OR307240-5G OR307240-1G OR307240-25G
APOSOR307240-5GEA 157 EUR
APOSOR307240-5G APOSOR307240-1G APOSOR307240-25G
4-Phenylpyridine-N-oxide 98%
4-Phenylpyridine-N-oxide
Formule: C₁₁H₉NO
Smeltpunt: 153…155 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006208
CAS nummer: 1131-61-9