5-Phenyl-1H-[1,2,4]triazol-3-ylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR307244-1G OR307244-250MG
APOSOR307244-1GEA 129 EUR
APOSOR307244-1G APOSOR307244-250MG
5-Phenyl-1H-[1,2,4]triazol-3-ylamine
5-Phenyl-1H-[1,2,4]triazol-3-ylamine
Formule: C₈H₈N₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00086332
CAS nummer: 4922-98-9