2-Methyl-2H-indazole-7-carboxylic acid methyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 2-methyl-2H-indazole-7-carboxylate
OR30725-250MG OR30725-500MG
APOSOR30725-250MGEA 30.8 EUR
APOSOR30725-250MG APOSOR30725-500MG
2-Methyl-2H-indazole-7-carboxylic acid methyl ester
2-Methyl-2H-indazole-7-carboxylic acid methyl ester
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11109408
CAS nummer: 1092351-88-6