2-Cyclopropylaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Cyclopropyl-phenylamine
OR307255-1G OR307255-5G
APOSOR307255-1GEA 208 EUR
APOSOR307255-1G APOSOR307255-5G
2-Cyclopropylaniline
2-Cyclopropylaniline
Formule: C₉H₁₁N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00604193
CAS nummer: 3158-73-4