4-Iodo-3-nitro-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR307289-1G OR307289-5G
APOSOR307289-1GEA 146 EUR
APOSOR307289-1G APOSOR307289-5G
4-Iodo-3-nitro-1H-pyrazole
4-Iodo-3-nitro-1H-pyrazole
Formule: C₃H₂IN₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01821344
CAS nummer: 400753-02-8