4-Chloro-3-nitro-1H-pyrazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR307294-1G OR307294-5G
APOSOR307294-1GEA 125 EUR
APOSOR307294-1G APOSOR307294-5G
4-Chloro-3-nitro-1H-pyrazole 95%
4-Chloro-3-nitro-1H-pyrazole
Formule: C₃H₂ClN₃O₂
MW: 147.52 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01114991
CAS nummer: 400752-98-9