1H-Indazol-7-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR30730-1G
OR30730-5G
OR30730-10G
APOSOR30730-1GEA
27.8
EUR
APOSOR30730-1G
APOSOR30730-5G
APOSOR30730-10G
1H-Indazol-7-ol
1H-Indazol-7-ol
Formule:
C₇H₆N₂O Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00464298 CAS nummer: 81382-46-9 |