1H-Indazole-5-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30733-1G OR30733-250MG
APOSOR30733-1GEA 73 EUR
APOSOR30733-1G APOSOR30733-250MG
1H-Indazole-5-carbonitrile
1H-Indazole-5-carbonitrile
Formule: C₈H₅N₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04973397
CAS nummer: 74626-47-4