5-Bromo-3-methyl-1H-indazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30734-1G OR30734-5G OR30734-10G
APOSOR30734-1GEA 22 EUR
APOSOR30734-1G APOSOR30734-5G APOSOR30734-10G
5-Bromo-3-methyl-1H-indazole 98%
5-Bromo-3-methyl-1H-indazole
Formule: C₈H₇BrN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05664003
CAS nummer: 552331-16-5