1H-Indazole-6-boronic acid pinacol ester 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30736-1G OR30736-5G
APOSOR30736-1GEA 43.8 EUR
APOSOR30736-1G APOSOR30736-5G
1H-Indazole-6-boronic acid pinacol ester 97%
1H-Indazole-6-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₇BN₂O₂
Smeltpunt: 134…140 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07368067
CAS nummer: 937049-58-6