3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30745-1G OR30745-250MG OR30745-5G
APOSOR30745-1GEA 87.6 EUR
APOSOR30745-1G APOSOR30745-250MG APOSOR30745-5G
3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Formule: C₆H₄BrN₃
Smeltpunt: 208…210 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08234919
CAS nummer: 76006-13-8