4-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Chloro-5-azaindole
OR30747-5G OR30747-10G
APOSOR30747-5GEA 173 EUR
APOSOR30747-5G APOSOR30747-10G
4-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 95%
4-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Formule: C₇H₅ClN₂
MW: 152.5810 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07781160
CAS nummer: 60290-21-3