4-Amino-6,8-dimethylquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307525-1G OR307525-5G
APOSOR307525-1GEA 220 EUR
APOSOR307525-1G APOSOR307525-5G
4-Amino-6,8-dimethylquinoline
4-Amino-6,8-dimethylquinoline
Formule: C₁₁H₁₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08754057
CAS nummer: 929339-38-8