3-Amino-3-(2-thienyl)propanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR307538-1G OR307538-10G OR307538-5G
APOSOR307538-1GEA 23.4 EUR
APOSOR307538-1G APOSOR307538-10G APOSOR307538-5G
3-Amino-3-(2-thienyl)propanoic acid
3-Amino-3-(2-thienyl)propanoic acid
Formule: C₇H₉NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00152178
CAS nummer: 18389-46-3