Ethyl-4-(4-chlorophenyl)-4-oxobutyrate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-(4-Chloro-phenyl)-4-oxo-butyric acid ethyl ester
OR307555-1G OR307555-5G
APOSOR307555-1GEA 345 EUR
APOSOR307555-1G APOSOR307555-5G
Ethyl-4-(4-chlorophenyl)-4-oxobutyrate
Ethyl-4-(4-chlorophenyl)-4-oxobutyrate
Formule: C₁₂H₁₃ClO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00032767
CAS nummer: 53503-49-4