cis-4-Hydroxy-L-(-)-proline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: L(-)-cis-4-Hydroxyproline, H-cis-Hyp-OH, (2S,4S)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, (S)-(-)-cis-4-Hydroxyproline
OR30769-25G OR30769-5G
APOSOR30769-25GEA 113 EUR
APOSOR30769-25G APOSOR30769-5G
cis-4-Hydroxy-L-(-)-proline 97%
cis-4-Hydroxy-L-(-)-proline
Formule: C₅H₉NO₃
Smeltpunt: 255…257 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064319
CAS nummer: 618-27-9
EINECS: 210-542-1