6,7-Dihydro-2-(2,4,6-trimethylphenyl)-5H-pyrrolo[2,1-c]-1,2,4-triazolium Perchlorate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 6,7-Dihydro-2-mesityl-5H-pyrrolo[2,1-c]-1,2,4-triazolium Perchlorate
OR307710-1G OR307710-250MG
APOSOR307710-1GEA 728 EUR
APOSOR307710-1G APOSOR307710-250MG
6,7-Dihydro-2-(2,4,6-trimethylphenyl)-5H-pyrrolo[2,1-c]-1,2,4-triazolium Perchlorate
6,7-Dihydro-2-(2,4,6-trimethylphenyl)-5H-pyrrolo[2,1-c]-1,2,4-triazolium perchlorate
Formule: C₁₄H₁₈ClN₃O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 1334529-08-6