2,2'-Bipyridine-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30772-1G OR30772-250MG OR30772-500MG
APOSOR30772-1GEA 705 EUR
APOSOR30772-1G APOSOR30772-250MG APOSOR30772-500MG
2,2'-Bipyridine-3-carboxylic acid
2,2'-Bipyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11100052
CAS nummer: 220340-46-5