2-Chloro-6-methoxy-4-methylquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307810-1G
OR307810-5G
APOSOR307810-1GEA
295
EUR
APOSOR307810-1G
APOSOR307810-5G
2-Chloro-6-methoxy-4-methylquinoline
2-Chloro-6-methoxy-4-methylquinoline
Formule:
C₁₁H₁₀ClNO Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00087558 CAS nummer: 6340-55-2 |