Ethyl-4-chloro-8-methylquinoline-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Chloro-8-methyl-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
OR307811-1G OR307811-5G
APOSOR307811-1GEA 71.6 EUR
APOSOR307811-1G APOSOR307811-5G
Ethyl-4-chloro-8-methylquinoline-3-carboxylate
Ethyl-4-chloro-8-methylquinoline-3-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₂ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00173399
CAS nummer: 37041-32-0