5-(4-Morpholinyl)-2-nitroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR30783-1G OR30783-5G
APOSOR30783-1GEA 95 EUR
APOSOR30783-1G APOSOR30783-5G
5-(4-Morpholinyl)-2-nitroaniline
5-(4-Morpholinyl)-2-nitroaniline
Formule: C₁₀H₁₃N₃O₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00511844
CAS nummer: 54998-00-4