2-Chloro-8-methylquinoline-3-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307833-1G OR307833-5G
APOSOR307833-1GEA 89.2 EUR
APOSOR307833-1G APOSOR307833-5G
2-Chloro-8-methylquinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-8-methylquinoline-3-carbonitrile
Formule: C₁₁H₇ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08437565
CAS nummer: 136812-21-0