2-Chloro-3-cyanoquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307835-1G OR307835-5G
APOSOR307835-1GEA 89.2 EUR
APOSOR307835-1G APOSOR307835-5G
2-Chloro-3-cyanoquinoline
2-Chloro-3-cyanoquinoline
Formule: C₁₀H₅ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08437566
CAS nummer: 95104-21-5